Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polyester plader Polygram SIL G/UV254 TLC Micro-Set F2
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
TLC Micro-Set F2 er det avancerede sæt 2 til naturvidenskabelige uddannelser. Den indeholder alle kemikalier, der kræves til analyse af - Spiselige fedtstoffer og fedtstoffer og kolesterol i blodet. Til separationerne med Micro-Set F2, materialer af TLC Micro-Set M er en forudsætning.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyester plader Polygram SIL G |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | TLC Micro-Set F2 |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Inkluderer | 1 manual; 50 glaskapillærer 1μ L;50 polyester plader Polygram SIL G/UV254, 4 x 8 cm; 5 engangspipetter 25μ L; 5 prøvehætteglas N 11, 1,5 mL, med PE-hætter og forseglinger; 3 prøvehætteglas 30 mL (til smør, margarine og spiseolie); 100 ml hver af cyclohexan og molybdatophosphorsyre-sprayreagens (i ethanol)* ; 2 x 50 ml acetone med kalibreret pipette (1 x vedlagt)* ; 25 ml butan-2-on (ethylmethylketon)* 8 ml kolesterol referenceopløsning (i acetone)* |
| Dimensioner (L x B) | 4 x 8 cm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TLC Micro Set F 2
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: cyclohexane, acetone, ethyl methyl ketone, ethanol, molybdatophosphoric acid