Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polyester plader Polygram SIL G, Alox N, CEL 300/UV254 TLC Micro-Set M
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
4 x 8 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Anderledes TLC polyesterplader POLYGRAM i format 4x8 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyester plader Polygram SIL G, Alox N, CEL 300 |
| Mængde | 200 Pk. |
| Type | TLC Micro-Set M |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Inkluderer | 2 udviklingskamre; 2 x 50 glaskapillærer 1μ L; 1 gummihætte til glaskapillærer; 2 spotting guider; 1 målecylinder 10 ml; 1 bægerglas 25 ml; 1 laboratoriesprøjte af glas med gummipære; 1 plastiksprøjte 1 ml; 20 ark filterpapir MN 713, 15 x 21 cm; 50 polyester plader Polygram SIL G/UV254, Alox N/UV254, CEL 300 |
| Dimensioner (L x B) | 4 x 8 cm |