Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polyester plader Polygram Alox N/UV254 TLC Micro-Set M
Artikelnummer. 10115141 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
4 x 8 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10115141
Brand: Macherey-Nagel™ 814026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TLC polyesterplader POLYGRAM Alox, aluminiumoxid, neutral. Vi anbefaler at aktivere aluminiumoxidlag før brug.
Tekniske data
Materiale Polyester plader Polygram Alox N
Mængde 200 Pk.
Type TLC Micro-Set M
Fluorescerende indikator UV254
Inkluderer 2 udviklingskamre; 2 x 50 glaskapillærer 1μ L; 1 gummihætte til glaskapillærer; 2 spotting guider; 1 målecylinder 10 ml; 1 bægerglas 25 ml; 1 laboratoriesprøjte af glas med gummipære; 1 plastiksprøjte 1 ml; 20 ark filterpapir MN 713, 15 x 21 cm; 50 polyester plader Polygram Alox N/UV254
Dimensioner (L x B) 4 x 8 cm