Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende etiketter i polyester
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15298826
Skift visning
Bredde (metrisk):
15,24 mm
34,93 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) unitSize
15298826 34,93 mm Hver
15208836 15,24 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15298826 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 361686
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse selvlaminerende polyesteretiketter til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • Kemikaliebestandig, lavtemperaturbestandig og udtværingsbestandig.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Oversigt Selvlaminerende polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Permanent akryl, Selvklæbende, Permanent
Belægning None
Farve Hvid/gennemsigtig
Vise Blank
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 1500 etiketter/æske
Mængde 1500 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 41.93 mm
Dimensioner (L x B) 45.72 x 34.93 mm
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Længde (metrisk) 45.72 mm
Bredde (engelsk) 1,38 tommer.
Bredde (metrisk) 34,93 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 34.93 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1,57 tommer.
Højde (metrisk) 45.72 mm
Højde (metrisk) printbart område 39.88 mm
Alternativt varenummer B33-632-461