Få mere at vide
Brady™ B33 Series Selvlaminerende polyesteretiketter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13563330
Farve:
Hvid/gennemsigtig, Klarhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13563330
Brand: Brady™ 143044
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
B33-serien selvlaminerende polyesteretiketter til BBP33-, i3300- og i5300-printere.
  • Klæbemiddel: Permanent akryl
  • Finish: Mat overflade Til glatte overflader
  • Etiketegenskaber: Permanent klæbende, selvlaminerende og wrap Around
  • Modstandsegenskaber: Kemikaliebestandig, lavtemperaturbestandig, udtværingsbestandig
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Oversigt Selvlaminerende polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Permanent akryl, Selvklæbende, Permanent
Belægning None
Farve Hvid/gennemsigtig, Klarhed
Vise Blank
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 1000 etiketter/æske
Mængde 1000 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 41.28 mm
Dimensioner (LxB) 38.1 x 88.9 mm
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Længde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 31.75 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1.5 in.
Højde (metrisk) 38.10 mm
Højde (metrisk) printbart område 38.10 mm
Alternativt varenummer B33-134-461