Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsservietter i polyester med forseglet kant
Artikelnummer. p-8772032 Shop alle Fisherbrand produkter
Artikelnummer. 16318317
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Polyester Sealed-Edge Cleanroom Wipes er absorberende og ekstremt rene, designet til ultrakritiske miljøer. De indeholder laserskåret, varmeforseglede kanter og er konstrueret af dobbeltstrikket 100% non-run polyester.
Polyester Sealed-Edge Cleanroom Wipes er ultra-rene servietter ideelle til kritiske renrum (ISO Klasse 3-4 og højere). De er lavet af dobbeltstrikket 100% polyester med laserskåret, varmeforseglede kanter. Disse polyesterservietter er i dobbeltposer, renrumspakket og fremstillet i et renrumsmiljø. Servietter fremstilles og behandles for at opfylde kravene i de mest kritiske miljøer. Fremstillet af underlag af højeste kvalitet med mindst fnug - fri for bindemidler, klæbemidler eller kemiske tilsætningsstoffer.
Renrumskompatibilitet
  • ISO Klasse 3-8 (Klasse 1-100.000) Renrum
Funktioner
  • Fremstillet af kontinuerligt løb 100% polyester giver et sejt, absorberende og slidbestandigt produkt
  • Produktionsprocessen garanterer ekstremt lav partikeldannelse og kemiske ekstraherbare materialer
  • Kompatibel med stort set alle opløsningsmidler eller opløsninger til rengøring og aftørring
  • Dobbelt sække og vakuumrenrum pakket
  • Giver sporbarhed fra parti til parti
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyester
Absorberingsevne 310 ml/m 2
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 140 gsm
Certificeringer/compliance ISO Klasse 3-8 klasse 1-10 renrum, Møder USP 797 og USP 800 aftørringskrav
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Laboratorie og renrum
Emballagemængde 150 servietter/pose, 10 poser/Cs.