Learn More
Fisherbrand™ Renrumsservietter i polyester med forseglet kant
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
Polyester Sealed-Edge Cleanroom Wipes er ultra-rene servietter ideelle til kritiske renrum (ISO Klasse 3-4 og højere). De er lavet af dobbeltstrikket 100% polyester med laserskåret, varmeforseglede kanter. Disse polyesterservietter er i dobbeltposer, renrumspakket og fremstillet i et renrumsmiljø. Servietter fremstilles og behandles for at opfylde kravene i de mest kritiske miljøer. Fremstillet af underlag af højeste kvalitet med mindst fnug - fri for bindemidler, klæbemidler eller kemiske tilsætningsstoffer.
Renrumskompatibilitet
- ISO Klasse 3-8 (Klasse 1-100.000) Renrum
Funktioner
- Fremstillet af kontinuerligt løb 100% polyester giver et sejt, absorberende og slidbestandigt produkt
- Produktionsprocessen garanterer ekstremt lav partikeldannelse og kemiske ekstraherbare materialer
- Kompatibel med stort set alle opløsningsmidler eller opløsninger til rengøring og aftørring
- Dobbelt sække og vakuumrenrum pakket
- Giver sporbarhed fra parti til parti
Specifications
Specifications
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 22.86 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 22.86 cm |
| Materiale | Polyester |
| Absorberingsevne | 310 ml/m 2 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 140 gsm |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 3-8 klasse 1-10 renrum, Møder USP 797 og USP 800 aftørringskrav |
| Show More |