Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsservietter i polyester med forseglet kant
Artikelnummer. 16308317 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
22.86 cm
30.48 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
16308317 30.48 cm
16318317 22.86 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16308317
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyester Sealed-Edge Cleanroom Wipes er absorberende og ekstremt rene, designet til ultrakritiske miljøer. De indeholder laserskåret, varmeforseglede kanter og er konstrueret af dobbeltstrikket 100% non-run polyester.
Polyester Sealed-Edge Cleanroom Wipes er ultra-rene servietter ideelle til kritiske renrum (ISO Klasse 3-4 og højere). De er lavet af dobbeltstrikket 100% polyester med laserskåret, varmeforseglede kanter. Disse polyesterservietter er i dobbeltposer, renrumspakket og fremstillet i et renrumsmiljø. Servietter fremstilles og behandles for at opfylde kravene i de mest kritiske miljøer. Fremstillet af underlag af højeste kvalitet med mindst fnug - fri for bindemidler, klæbemidler eller kemiske tilsætningsstoffer.
Renrumskompatibilitet
  • ISO Klasse 3-8 (Klasse 1-100.000) Renrum
Funktioner
  • Fremstillet af kontinuerligt løb 100% polyester giver et sejt, absorberende og slidbestandigt produkt
  • Produktionsprocessen garanterer ekstremt lav partikeldannelse og kemiske ekstraherbare materialer
  • Kompatibel med stort set alle opløsningsmidler eller opløsninger til rengøring og aftørring
  • Dobbelt sække og vakuumrenrum pakket
  • Giver sporbarhed fra parti til parti
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Polyester
Absorberingsevne 310 ml/m 2
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 140 gsm
Certificeringer/compliance ISO Klasse 3-8 klasse 1-10 renrum, Møder USP 797 og USP 800 aftørringskrav
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Laboratorie og renrum
Emballagemængde 150 servietter/pose, 10 poser/Cs.