Få mere at vide
Brady™ Polyester Printer Labels
Artikelnummer. p-8001633
Størrelse (metrisk):
25.4 x 12.7 mm (W x L), 9.53 mm dia.
25.4 x 15.24 m (W x L)
48.26 mm x 15.24 m (W x L)
9.53 mm x 15.24 m (W x L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11504274
Brand: Brady™ 710762
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To identify frosted, frozen, or room temperature vials with overlap
  • Permanent acrylic adhesive
  • Opaque to cover legally protected patient information
  • Matt finish
Tekniske data
Oversigt BMP71 FreezerBondz Label Printer Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Matte
Materiale Polyester
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Laboratory identification
Etiketter pr. række 1
Form Rectangle with Rounded Corners
Størrelse (metrisk) 25.4 x 12.7 mm (W x L), 9.53 mm dia.
Dimensioner (LxB) 12.70 x 25.40 mm
Diameter (metrisk) 9.53 mm