Få mere at vide
Brady™ Polyester Printer Labels
Størrelse (metrisk):
25,4 x 12,7 mm (B x L), 9,53 mm i diameter
25,4 x 15,24 m (B x L)
48,26 mm x 15,24 m (B x L)
9,53 mm x 15,24 m (B x L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Permanent acrylic adhesive
- Opaque to cover legally protected patient information
- Matt finish
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BMP71 FreezerBondz Label Printer Labels |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | White |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Printer Label |
| Til brug med (applikation) | Laboratory identification |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Form | Rectangle with Rounded Corners |
| Størrelse (metrisk) | 25,4 x 12,7 mm (B x L), 9,53 mm i diameter |
| Vis mere |