Få mere at vide
Brady™ Polyester Printer Labels
Artikelnummer. 11503974
Størrelse (metrisk):
25.4 x 12.7 mm (W x L), 9.53 mm dia.
25.4 x 15.24 m (W x L)
48.26 mm x 15.24 m (W x L)
9.53 mm x 15.24 m (W x L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11503974
Brand: Brady™ 114754
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To identify frosted, frozen, or room temperature vials with overlap
  • Permanent acrylic adhesive
  • Opaque to cover legally protected patient information
  • Matt finish
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized, CSA Accepted
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Clear
Slutte Gloss
Materiale Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Laboratory identification, general and industrial identification, rating and nameplate labels, voice and data communication
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Ea.
Størrelse (metrisk) 48.26 mm x 15.24 m (W x L)
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.019 mm
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (metrisk) 48.26 mm