Få mere at vide
Brady™ Polyester Photolum Marking Markers
Artikelnummer. 11741965 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Vist tekst:
Dørhåndtagsbaggrund - Højredrejning
Dørhåndtagsbaggrund - Venstresving
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Pakningsstørrelse
11741965 Dørhåndtagsbaggrund - Højredrejning Hver
11731965 Dørhåndtagsbaggrund - Venstresving Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11741965 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 224076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 DKK
    117.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.19 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (del 1-4) og PSPA Standard 002 Del 2. Møder OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS F050294.p
Alternativt varenummer DØRHÅNDTAG Højredrejning Photolum 100x250mm
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Polyester lang efterglød
Til brug med (applikation) Udgangs- og retningsskilte, identifikation af brandalarmer og brandslukkere, afmærkning af udgangsveje med lav placering og retningssystemer til flugt- eller evakueringsveje
Højde (metrisk) 255 mm
Tykkelse 0.049 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 80 °C
Dimensioner (L x B) 100 x 255 mm
Vist tekst Dørhåndtagsbaggrund - Højredrejning
Produkttype Dørskilt
Farve Fotoluminescerende på Grøn