Få mere at vide
Polyester methacrylate, PEM-665
Artikelnummer. 15422687
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422687 100 g 100g
15412687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046408.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
God opløselighed i både alifatiske og aromatiske comonomerer
God opløselighed i både alifatiske og aromatiske comonomerer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyester methacrylate
Farve Gul
Navn note PEM-665
Fysisk form Bleg gul væske
Mængde 100 g