Få mere at vide
Polyester methacrylate, PEM-665
Beskrivelse
God opløselighed i både alifatiske og aromatiske comonomerer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyester methacrylate |
| Farve | Gul |
| Navn note | PEM-665 |
| Fysisk form | Bleg gul væske |
| Mængde | 25 g |