Få mere at vide
Brady™ Polyesteretiketter til termotransferprintere
Til stregkodning og identifikationsformål
Brand: Brady™ 116410
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Fås med blank eller mat finish
- Fås i forskellige bredder og rullelængder
Tekniske data
RoHS 2002/95/EF | |
Hvid | |
Mærke | |
Termisk overførsel | |
Laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas | |
1 | |
THT-142-481-2.5-SC | |
2500/Pk. | |
63.50 mm (W) x 5.08 mm (H) | |
-112 til 266 °F | |
0,0033 tommer. | |
63.50 mm (W) x 5.08 mm (H) | |
6.35 cm | |
2,5 tommer | |
THT-142-481-2.5-SC |
Permanent akryl | |
Mat | |
Polyester | |
Etiketter | |
BBP ™11 termisk overførselsprinter | |
-80 °C | |
2500 Label(s) / Roll | |
Rektangel | |
6.35 W x 6.35 cm H | |
-80 til 130 °C | |
0.0914 mm | |
2,5 tommer | |
63.50 mm | |
6.35 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Polyesteretiketter til termotransferprintere > StainerBondz; Brug med BBP11-printere; mat; 2,5 x 0,2 tommer 2500/rulle
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion