Få mere at vide
Brady™ Polyesteretiketter til termotransferprintere
Størrelse (metrisk):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4,57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 1,9 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 B x 6,35 H cm
Slutte:
Mat
Til brug med (udstyr):
BBP ™11 termisk overførselsprinter
BBP11, BBP12, THT 1 tommer. Kerneprintere
BBP11, BBP12, THT printer, 25 mm kerne
Brady IP Series Labelprinter
BradyPrinter i7100 industriel etiketprinter
Mængde:
1500/pakke
2500/pakke
5000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Fås med blank eller mat finish
- Fås i forskellige bredder og rullelængder
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/95/EF |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid, Gennemskinnelig |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |