Få mere at vide
Brady™ Polyesteretiketter til termotransferprintere
Artikelnummer. 13455748
Størrelse (metrisk):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4,57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 1,9 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 B x 6,35 H cm
Slutte:
Mat
Til brug med (udstyr):
BBP ™11 termisk overførselsprinter
BBP11, BBP12, THT 1 tommer. Kerneprintere
BBP11, BBP12, THT printer, 25 mm kerne
Brady IP Series Labelprinter
BradyPrinter i7100 industriel etiketprinter
Mængde:
1500/pakke
2500/pakke
5000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 13455748
Brand: Brady™ 116388
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til stregkodning og identifikationsformål
  • Fås med blank eller mat finish
  • Fås i forskellige bredder og rullelængder
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
Til brug med (udstyr) Brady IP Series Labelprinter
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-88-492-5
nr. pr. pakke 5000 Label(s) / Roll
Mængde 5000/pakke
Form Rektangel
Størrelse 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Størrelse (metrisk) 2,54 x 1,9 cm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -320° F til + 230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +130° C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 22.23 mm
Dimensioner (LxB) 0,75 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19.05 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer THT-88-492-5