Få mere at vide
Brady™ Polyesteretiketter til termotransferprintere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12809948
Skift visning
Størrelse (metrisk):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4,57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 1,9 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 B x 6,35 H cm
Slutte:
Mat
Til brug med (udstyr):
BBP ™11 termisk overførselsprinter
BBP11, BBP12, THT 1 tommer. Kerneprintere
BBP11, BBP12, THT printer, 25 mm kerne
Brady IP Series Labelprinter
BradyPrinter i7100 industriel etiketprinter
Mængde:
1500/pakke
2500/pakke
5000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) Slutte Til brug med (udstyr) Mængde unitSize
12809948 1,52 x 6,67 cm (B x H) Mat BBP ™11 termisk overførselsprinter 1500/pakke 1 rulning
30041436 6,35 B x 6,35 H cm Mat BradyPrinter i7100 industriel etiketprinter 2500/pakke -
13455748 2,54 x 1,9 cm (B x H) Mat Brady IP Series Labelprinter 5000/pakke 1 rulning
15348274 2,54 x 2,54 cm Mat BBP ™11 termisk overførselsprinter 1500/pakke 1 rulning
15108385 2,54 x 1,9 cm (B x H) Mat BBP11, BBP12, THT 1 tommer. Kerneprintere 2500/pakke 1 rulning
12678293 1,9 x 5,59 cm (B x H) Mat BBP11, BBP12, THT printer, 25 mm kerne 1500/pakke -
30041400 6,35 B x 6,35 H cm Mat BBP ™11 termisk overførselsprinter 2500/pakke -
15561203 1,9 x 4,57 cm (B x H) Mat BBP11, BBP12, THT 1 tommer. Kerneprintere 1500/pakke -
12646045 1,27 x 4,57 cm (B x H) Mat BBP ™11 termisk overførselsprinter 1500/pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12809948 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 116371
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til stregkodning og identifikationsformål
  • Fås med blank eller mat finish
  • Fås i forskellige bredder og rullelængder
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid, Gennemskinnelig
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
Til brug med (udstyr) BBP ™11 termisk overførselsprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-153-461-1.5-SC
nr. pr. pakke 1500 Label(s) / Roll
Mængde 1500/pakke
Form Rektangel
Størrelse 66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
Størrelse (metrisk) 1,52 x 6,67 cm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0019 in.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 19.05 mm
Dimensioner (LxB) 0,6 x 2,625 tommer.
Længde (engelsk) 2.62 in.
Bredde (engelsk) 0,6 tommer
Bredde (metrisk) 1.52 cm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 66.68 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 2,62 tommer.
Højde (engelsk) Printbart område 0.6 in.
Højde (metrisk) 6.67 cm
Højde (metrisk) printbart område 25.40 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer THT-153-461-1.5-SC