Få mere at vide
Brady™ Polyesteretiketter til termotransferprintere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12646045
Størrelse (metrisk):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4,57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 1,9 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 B x 6,35 H cm
Slutte:
Mat
Til brug med (udstyr):
BBP ™11 termisk overførselsprinter
BBP11, BBP12, THT 1 tommer. Kerneprintere
BBP11, BBP12, THT printer, 25 mm kerne
Brady IP Series Labelprinter
BradyPrinter i7100 industriel etiketprinter
Mængde:
1500/pakke
2500/pakke
5000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12646045
Brand: Brady™ 116386
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til stregkodning og identifikationsformål
  • Fås med blank eller mat finish
  • Fås i forskellige bredder og rullelængder
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid, Gennemskinnelig
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
Til brug med (udstyr) BBP ™11 termisk overførselsprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-122-461-1.5-SC
nr. pr. pakke 1500 Label(s) / Roll
Mængde 1500/pakke
Form Rektangel
Størrelse 45.72 mm (W) x 12.70 mm (H)
Størrelse (metrisk) 1,27 x 4,57 cm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0019 in.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Dimensioner (LxB) 45.72 mm (W) x 12.70 mm (H)
Længde (engelsk) 1.8 in.
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 45.72 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 19.05 mm
Højde (engelsk) 1,8 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0.5 in.
Højde (metrisk) 4.57 cm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer THT-122-461-1.5-SC