Få mere at vide
Brady™ Polyesteretiketter til BBP33/i3300-printeren
Beskrivelse
- Etiketten forbliver fastgjort og forbliver læselig, selv når den udsættes for kemikalier eller opbevares i flydende nitrogen.
- Takket være tryk under overfladen vil etikettens farvekode ikke falme, udtvære eller udtvære og vil fortsætte med at tilbyde hurtig prøvegenkendelse længe efter, at den blev udskrevet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Pink (Pink), Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Front |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Vis mere |