Få mere at vide
Brady™ Polyesteretiketter til BBP33/i3300-printeren
Artikelnummer. 17180531
Skift visning
Farve:
Blå, Hvid
Grøn, Hvid
Gul, Hvid
Hvid
Orange, Hvid
Pink (Pink), Hvid
Rød, Hvid
Længde (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Pakke med 2500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) unitSize
17180531 Blå, Hvid 15,24 mm -
17170521 Gul, Hvid 9,53 mm -
17180521 Rød, Hvid 9,53 mm -
17190521 Pink (Pink), Hvid 9,53 mm -
17100531 Orange, Hvid 9,53 mm -
17110531 Grøn, Hvid 9,53 mm -
17120531 Blå, Hvid 9,53 mm -
17110521 Gul, Hvid 12,70 mm Pakke med 2500
17120521 Rød, Hvid 12,70 mm -
17130521 Pink (Pink), Hvid 12,70 mm -
17140521 Hvid 12,70 mm Pakke med 2500
17150521 Grøn, Hvid 12,70 mm -
17160521 Blå, Hvid 12,70 mm -
17130531 Gul, Hvid 15,24 mm -
17140531 Rød, Hvid 15,24 mm -
17150531 Pink (Pink), Hvid 15,24 mm Pakke med 1500
17160531 Orange, Hvid 15,24 mm Pakke med 1500
17170531 Grøn, Hvid 15,24 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17180531 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 307024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vores B-494 polyester-etiket er en pålidelig løsning til prøveidentifikation og sporbarhed.
  • Etiketten forbliver fastgjort og forbliver læselig, selv når den udsættes for kemikalier eller opbevares i flydende nitrogen.
  • Takket være tryk under overfladen vil etikettens farvekode ikke falme, udtvære eller udtvære og vil fortsætte med at tilbyde hurtig prøvegenkendelse længe efter, at den blev udskrevet.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Blå, Hvid
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Polyester
Printbare sider Front
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling
Til brug med (udstyr) BBP ™33 Labelprinter; BradyPrinter i3300 industriel etiketprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 1500 Labels/Box
Mængde 1500 etiketter/rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -320,8 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.0762 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 17.78 mm
Dimensioner (LxB) 15.24 x 41.28 mm
Længde (engelsk) 0,6 tommer
Længde (metrisk) 15,24 mm
Bredde (engelsk) 1.625 tommer.
Bredde (metrisk) 41.28 mm
Højde (engelsk) 0.6 in.
Højde (metrisk) 15.24 mm
Alternativt varenummer B33-302-494-BL