Beskrivelse
- Terminalblokmarkører til M610 og M611 Thermal Transfer bærbare printere
- Dette materiale er UL godkendt med dets respektive farvebånd
- Dele kan også udskrives på M710-etiketprinteren, forudsat at rulleadapteren (M71-ADAPT) bruges
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |