Få mere at vide
Brady™ B33 Series metalliseret polyester med permanente gummibaserede selvklæbende etiketter
Artikelnummer. 15296066 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Lysegrå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15296066 Lysegrå Hver
1 options
Artikelnummer. 15296066 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 DKK
    1297.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 117.16 DKK
    8% Slukket
På lager
Ultra Aggressive Metallised Polyester (B-486) er ideel til klassificerings-/serieplader, der bruger stregkoder, alfanumeriske tegn, grafiske symboler og logoer og kræver navnepladelignende kvalitet.
  • Ultra Aggressive Metallised Polyester (B-486) er ideel til klassificerings-/serieplader, der bruger stregkoder, alfanumeriske tegn, grafiske symboler og logoer og kræver navnepladelignende kvalitet.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Oversigt Metalliserede polyesteretiketter til BBP33/i3300-printere
Klæbende type Permanent gummi
Belægning Ingen
Farve Lysegrå
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) i3300, i5300, BBP33
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1300 etiketter/æske
Mængde 1300 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0038 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.142 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (L x B) 25.4 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Højde (metrisk) 25.40 mm
Alternativt varenummer B33-17-486