Få mere at vide
Simport™ B30-serien rektangulære etiketter med hævet profil
Artikelnummer. 15206719 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15 x 44,96 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
15206719 15 x 44,96 mm
1 options
Artikelnummer. 15206719 Leverandør Simport™ Leverandørnr. 118025
På lager
Disse polyester EPREP (Engraved Panel REPlacement Labels) er designet til patch panel identifikation til at identificere eksterne trykknapper, kontakter og interne tilslutningspunkter.
  • EPREP (Engraved Panel REPlacement labels) er designet til patch panel identifikation til at identificere eksterne trykknapper, kontakter og interne tilslutningspunkter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL-anerkendt, RoHS-kompatibel
Oversigt Forhøjede profiletiketter til BBP3X/S3XXX/i3300-printere
Klæbende type Permanent, Akryl, Skum-bagside
Farve Sølv
Slutte Glans
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
nr. pr. pakke 450 etiketter/æske
Mængde 450 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0256 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 21.59 mm
Dimensioner (L x B) 15 x 44,96 mm
Længde (engelsk) 0,59 tommer
Længde (metrisk) 15 mm
Bredde (engelsk) 1,77 tommer.
Bredde (metrisk) 44.96 mm
Bredde (metrisk) tape 82.5 mm
Højde (engelsk) 0,59 tommer
Højde (metrisk) 15 mm
Alternativt varenummer B30EP-172-593-SL