Få mere at vide
Brady™ Polyester etiketter
Artikelnummer. 13531460 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13531460 Klarhed Hver
13521460 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13531460 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 DKK
    1607.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.71 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Polyesteretiketter er ideelle til aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning.
  • Slidbestandig, kemikaliebestandig, korrosionsbestandig, fugtbestandig, UV-bestandig og vejrbestandig.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Oversigt Polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Klarhed
Vise Blank
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 1500 etiketter/æske
Mængde 1500 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (metrisk) 76.2W x 25.4 mmH
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Trådmåler 10 AWG
Dimensioner (L x B) 25.4 x 76.2 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Højde (metrisk) 25.40 mm
Alternativt varenummer B33-18-430