Få mere at vide
Brady™ Polyester etiketter
Artikelnummer. p-8001203
Bredde (metrisk):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Højde (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
25,40 mm
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Permanent gummi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13523320
Brand: Brady™ 143087
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyesteretiketter er ideelle til aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning.
  • Slidbestandig, kemikaliebestandig, korrosionsbestandig, fugtbestandig, UV-bestandig og vejrbestandig.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Oversigt Polyesteretiketter til i3300-printere
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Glans
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, Printplademærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Generel identifikation, Inventar- og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) i3300, i5300, BBP33
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 1500 etiketter/æske
Mængde 1500 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (LxB) 25.4 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50,8 mm
Højde (metrisk) 25,40 mm
Alternativt varenummer B33-17-423