Få mere at vide
Brady™ Polyester etiketter
Artikelnummer. 13563320
Skift visning
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Permanent gummi
Bredde (metrisk):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Højde (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
25,40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klæbende type Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
13563320 Akryl, Permanent 48,26 mm 6,35 mm Hver
13523320 Akryl, Permanent 50,8 mm 25,40 mm Hver
13533320 Permanent gummi 25,4 mm 12,70 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13563320 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 361687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    2123.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.94 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyesteretiketter er ideelle til aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning.
  • Slidbestandig, kemikaliebestandig, korrosionsbestandig, fugtbestandig, UV-bestandig og vejrbestandig.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Oversigt Polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, Stregkodemærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Generel identifikation, Lager- og kontrolmærkning, Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Etiketter pr. række 1
Levetid Op til 2 års udendørs brug
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 2000 etiketter/æske
Mængde 2000 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +320 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +160 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0037 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 11.35 mm
Dimensioner (L x B) 6.35 x 48.26 mm
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Længde (metrisk) 6.35 mm
Bredde (engelsk) 1,9 tommer.
Bredde (metrisk) 48,26 mm
Højde (metrisk) 6,35 mm
Vægt (metrisk) 0.1 kg
Alternativt varenummer B33-635-488