Få mere at vide
Brady™ Polyester etiketter
Artikelnummer. 13533320 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Permanent gummi
Bredde (metrisk):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Højde (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
25,40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klæbende type Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13533320 Permanent gummi 25,4 mm 12,70 mm Hver
13523320 Akryl, Permanent 50,8 mm 25,40 mm Hver
13563320 Akryl, Permanent 48,26 mm 6,35 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13533320 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 DKK
    1006.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 258.75 DKK
    20% Slukket
På lager
Polyesteretiketter er ideelle til aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning.
  • Slidbestandig, kemikaliebestandig, korrosionsbestandig, fugtbestandig, UV-bestandig og vejrbestandig.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Oversigt Polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Permanent gummi
Belægning Pulver
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, Stregkodemærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, Generel identifikation, Lager- og kontrolmærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Vandret gentagelse (metrisk) 27.3 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 5000 etiketter/æske
Mængde 5000 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (L x B) 12.7 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) 12,70 mm
Alternativt varenummer B33-5-483