Få mere at vide
Brady™ Polyester etiketter
Artikelnummer. 13523320 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Permanent gummi
Bredde (metrisk):
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Højde (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
25,40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klæbende type Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13523320 Akryl, Permanent 50,8 mm 25,40 mm Hver
13563320 Akryl, Permanent 48,26 mm 6,35 mm Hver
13533320 Permanent gummi 25,4 mm 12,70 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13523320 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.84 DKK
    767.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 146.74 DKK
    16% Slukket
På lager
Polyesteretiketter er ideelle til aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning.
  • Slidbestandig, kemikaliebestandig, korrosionsbestandig, fugtbestandig, UV-bestandig og vejrbestandig.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Oversigt Polyesteretiketter til i3300-printere
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, Printplademærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Generel identifikation, Inventar- og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) i3300, i5300, BBP33
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 1500 etiketter/æske
Mængde 1500 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (L x B) 25.4 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50,8 mm
Højde (metrisk) 25,40 mm
Alternativt varenummer B33-17-423