Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene polyolefinetiketter, rulle
Artikelnummer. p-8000621
Dimensioner (LxB):
32,5 x 12,5 mm
38 x 19 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1700
Artikelnummer. 12632580
Brand: Fisherbrand™ LCRY1700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at klæbe uden at gå i stykker under kryogene fryseforhold. Kryogene polyolefinetiketter kan modstå ekstreme temperaturer, kogning, autoklavering, kaustiske midler og centrifugering uden at skrælle, revne eller nedbrydes. Fås i ruller eller printerark i to størrelser.
For sikker kompromisløs mærkning af kryoglas og mikrorør.
  • Engangsetiketter lavet af kemisk inert, fleksibelt polyolefinmateriale.
  • Akryllim klæber til de fleste plasttyper (100% jomfruelige PP-rør anbefales), glas og metaller.
  • Unik etiket/klæbende kombination udvider og trækker sig sammen med temperaturudsving.
  • Forudskårne, træk etiketter af på praktiske printerark uden papirstop.
    • 33 x 13 mm etiketter ideel til kryovials og standard 1,5 mL eller 2,0 mL rør.
Tåler udfordrende laboratoriemiljøer og procedurer.
  • Temperaturbestandig fra -196 °C til +150 °C.
    • Kryogen fryser opbevaringsforhold.
    • Væske- og dampfase LN 2 .
    • Vandbade til 100 °C.
    • Autoklavering og moderat ovne til 150 °C.
  • Modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler og kaustiske midler.
  • Centrifugering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Rulle
Materiale Polyolefin
Print teknologi None
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af emner brugt i forbindelse med kryogen opbevaring, LN 2 brug, centrifugering, autoklavering, vandbade og kogning
Til brug med (udstyr) Cryovials og standard 15 mL eller 20 mL mikrorør
Mængde 1700/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +150 °C
Dimensioner (LxB) 32,5 x 12,5 mm
Længde (engelsk) 3.3 cm
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 1.3 cm