Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene polyolefinetiketter, rulle
Beskrivelse
For sikker kompromisløs mærkning af kryoglas og mikrorør.
- Engangsetiketter lavet af kemisk inert, fleksibelt polyolefinmateriale.
- Akryllim klæber til de fleste plasttyper (100% jomfruelige PP-rør anbefales), glas og metaller.
- Unik etiket/klæbende kombination udvider og trækker sig sammen med temperaturudsving.
- Forudskårne, træk etiketter af på praktiske printerark uden papirstop.
- 33 x 13 mm etiketter ideel til kryovials og standard 1,5 mL eller 2,0 mL rør.
- Temperaturbestandig fra -196 °C til +150 °C.
- Kryogen fryser opbevaringsforhold.
- Væske- og dampfase LN 2 .
- Vandbade til 100 °C.
- Autoklavering og moderat ovne til 150 °C.
- Modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler og kaustiske midler.
- Centrifugering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klæbende type | Akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Matte |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyolefin |
| Print teknologi | None |
| Produkttype | Etiketter |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af emner brugt i forbindelse med kryogen opbevaring, LN 2 brug, centrifugering, autoklavering, vandbade og kogning |
| Vis mere |