Få mere at vide
Fisherbrand™ Laser Tough-Spots™ Label Sheets
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Klæbende type | Acrylic |
| Farve | Hvid |
| Etiketter pr. række | 12 |
| Etiketter pr. ark | 192 |
| nr. pr. pakke | 3,840/PK |
| Diameter (metrisk) | 9.5 mm |