Få mere at vide
Fisherbrand™ Tough-Tags™ Mikrorørsetiketter
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | Tom |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Varmekrympende polyolefin |
| Printbare sider | Front |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis tekst | Tom |
| nr. pr. pakke | 1000/Rulle |
| Dimensioner (LxB) | 33 x 13 mm |
| Vis mere |