Få mere at vide
Brady™ Polyester højtydende tape, 100 mm bred
Farve:
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Himmelblå
Hvid
Klarhed
Lilla
Lyseblå
Okker
Orange
Rød
Sort
Tan
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- B-569 klæber til glatte overflader med samme holdbarhed som B-595.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Oversigt | GlobalMark Højtydende polyestertape |
| Klæbende type | Permanent akryl, Trykfølsom |
| Belægning | None |
| Farve | Blå |
| Slutte | Gloss |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |