Få mere at vide
Brady™ Polyester Glow-in-the-mørke højre fodaftryk
Artikelnummer. 11771875 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Fotoluminescerende
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11771875 Fotoluminescerende Hver
1 options
Artikelnummer. 11771875 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 055359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.85 DKK
    71.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.05 DKK
    6% Slukket
På lager
Brug Polyester Glow-in-the-dark højre fodaftryk sammen med venstre fod til at skabe en visuel vej til at hjælpe med en hurtig udgang under strømafbrydelser og nødsituationer.
  • Brug den sammen med venstre fod til at skabe en visuel vej til at hjælpe med en hurtig udgang under strømafbrydelser og nødsituationer.
Tekniske data
Alternativt varenummer B324 VINYL FODPRINT-HØJRE 12 tommer. GLOW 1 PC
Certificeringer/compliance ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-resolution A.752(18),, ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) og PSPA Standard 002 Part 2. Opfylder OSHA 1910.37, Lloyd's Register SAS F050294.p
Oversigt Glow-in-the-mørke fodaftryk - Højre fod
Til brug med (applikation) Brug sammen med venstre fod til at skabe en visuel vej
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 304.8 mm
Emballagemængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse 0.2 mm
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Klæbende type Permanent akryl
Farve Fotoluminescerende
Materiale Polyester