Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Polyester-glas sammensat klemme/stålstangklemme
Artikelnummer. 10556823
Skift visning
Materiale:
Polyester-glas cmpd klemme/stålstang
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10556823 Polyester-glas cmpd klemme/stålstang Hver
1 options
Artikelnummer. 10556823 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06246510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4410.00 DKK
    3478.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 931.06 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tekniske data
Materiale Polyester-glas cmpd klemme/stålstang
Til brug med (udstyr) Til fastgørelse af låg på reaktionsbeholdere og montering på et stativ