Få mere at vide
BRAND™ Polyester fleeceservietter
Artikelnummer. 11633119 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11633119 Polyester Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11633119 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 44870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7055.00 DKK
    1343.61 DKK / Pakke med 6
    Spare 5711.39 DKK
    80% Slukket
På lager
De fnugfri og rivefri servietter er designet til både optimal desinfektionsmiddeltilførsel og fremragende optagelse af forurenende stoffer. På grund af deres størrelse er de særligt velegnede til at desinficere din arbejdsplads, laboratoriebord eller ren bænk hurtigt og pålideligt.
  • Fleeceservietter lavet af 100% polyester, tørre
  • 70 servietter per rulle.
  • Viskemål: 230 x 28 mm
  • Dispenserboks sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fleeceservietter
Materiale Polyester
Dimensioner (L x B) 280 x 28 mm
Til brug med (applikation) Imprægnering med universal- eller desinficerende rengøringsmidler.
Emballagemængde 70/Rul