Beskrivelse
Disse udstansede polyesteretiketter til Brady™ M210 og M211 bærbare printere er UL-anerkendte, CSA-accepterede og halogenfrie (DIN VDE 0472 Part 815)* .
*Godkendelser gælder kun for hvidt materiale.
- Modstandsdygtig over for slid, høj varme, olie og brændstof
- Høj vedhæftning
- Velegnet til lave temperaturer, såsom i fryserum
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærke |
| Farve | Sort på hvidt |
| Til brug med (udstyr) | Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Bredde (engelsk) | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 25,4 mm |
| Højde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 12,7 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,003 tommer |
| Vis mere |