Få mere at vide
Brady™ Udstansede polyesteretiketter til bærbare printere
Artikelnummer. 17613215
Skift visning
Højde (metrisk):
12,7 mm
19 mm
Bredde (metrisk):
19 mm
25,4 mm
38 mm
50,8 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk)
17613215 19 mm 38 mm
17683205 12,7 mm 19 mm
17693205 12,7 mm 25,4 mm
17603215 19 mm 25,4 mm
17623215 19 mm 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17613215 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 152098
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyestertape til bærbare printere med høj vedhæftning, velegnet til høj varme og lave temperaturer.
Disse udstansede polyesteretiketter til Brady™ M210 og M211 bærbare printere er UL-anerkendte, CSA-accepterede og halogenfrie (DIN VDE 0472 Part 815)* .
*Godkendelser gælder kun for hvidt materiale.
  • Modstandsdygtig over for slid, høj varme, olie og brændstof
  • Høj vedhæftning
  • Velegnet til lave temperaturer, såsom i fryserum
Tekniske data
Produkttype Mærke
Farve Sort på hvidt
Til brug med (udstyr) Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19 mm
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm
Dimensioner (L x B) 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Klæbende type Permanent akryl
Autoklaverbar Autoklaverbar
Slutte Glans
Format Patron, etiket
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Certificeringer/compliance UL-anerkendt, CSA-accepteret, DIN VDE 0472 Part 815
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning
Mængde 91
Alternativt varenummer M21-30-423