Få mere at vide
Berkshire™ Durx™ 670 Servietter til almindelige formål
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12877143 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12877143 230 mm Pakke med 300
1 options
Artikelnummer. 12877143 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. DR670.0909.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.25 DKK
    238.49 DKK / Pakke med 300
    Spare 39.76 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse servietter til rengøring og vedligeholdelse i laboratorier såvel som rumfart og forsvar, mikroelektronik, fødevareforarbejdning, farmaceutiske og biomedicinske udstyrsfremstillingsmiljøer. Berkshire™ Durx™ 670 General Purpose Wipes har enestående styrke og absorberingsevne.
  • Fremstillet uden brug af bindemidler eller overfladeaktive stoffer, forbliver ionniveauer og organiske ekstraherbare stoffer lave
  • Det samme aftørringsmateriale kan leveres i forbefugtede formater for reducerede VOC-emissioner, øget bekvemmelighed, øget produktivitet, forbedret opløsningsmiddelkontrol og rengøringsprotokols repeterbarhed og reducerede omkostninger
  • Til aseptiske behandlingsområder kan det samme aftørringsmateriale leveres i et gammabestrålet format, valideret sterilt til et –10 6 sterilitetsgarantiniveau
  • Tørre og for-våde versioner fås
  • FDA 21 CFR– Overholder fødevarekontakt
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 230 mm
Materiale Polyestercellulose
Kanter Knivskåret
Emballagemængde 300 Pk.