Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polyester kabel
Artikelnummer. 11746088 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11746088 60 m Hver
11736088 30 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11746088 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0549936
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Brug denne solide flettede linje med prøveudtagningsudstyr, der vejer mindre end 75 lb (34 kg)
  • Maksimal belastning er 110 lb (50 kg)
Tekniske data
Produkttype Kabel
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 60 m