Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polyester kabel
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Maksimal belastning er 110 lb (50 kg)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kabel |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 30 m |