Få mere at vide
Bel-Art™ Stainless Steel Benchtop Disposal System
Description
- Perfect for small items such as pipette tips and microcentrifuge tubes
- 1.5L capacity
- Holds a 25 x 25cm (10 x 10 in.) autoclavable biohazard disposal bag (Bel Art product #H13182-0000)
- Aesthetic and durabl
- Resists fingerprint smudges and stains
Spécification
Spécification
| Diameter (metrisk) Udvendig | 150 mm |
| Dimensioner (L x B) | 190 x 190 mm |
| Højde (metrisk) | 190 mm |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?