Få mere at vide
Brady™ Polyester (B-423) Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11502815
Skift visning
Højde (metrisk):
3,2 mm
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,3 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
22,9 mm
28,7 mm
38,1 mm
76,2 mm
101,6 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
6,4 mm
8,3 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
13,3 mm
15,9 mm
41,3 mm
79,4 mm
104,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) unitSize
11502815 3,2 mm 38,1 mm 6,4 mm 1 rulning
11522745 5,1 mm 12,7 mm 8,3 mm 1 rulning
11532755 5,1 mm 16,5 mm 8,3 mm 1 rulning
11552725 6,4 mm 6,4 mm 9,5 mm 1 rulning
11582755 6,4 mm 19,1 mm 9,5 mm 1 rulning
11562765 6,4 mm 22,9 mm 9,5 mm 1 rulning
11542815 6,4 mm 38,1 mm 9,5 mm 1 rulning
11542745 7 mm 12,7 mm 10,2 mm 1 rulning
11542735 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 1 rulning
11582735 10,2 mm 10,2 mm 13,3 mm 1 rulning
11512805 12,7 mm 28,7 mm 15,9 mm 1 rulning
11592795 25,4 mm 101,6 mm 104,8 mm 1 rulning
11538913 38,1 mm 38,1 mm 41,3 mm 1 rulning
11538923 48,3 mm 76,2 mm 79,4 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11502815 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018399
Permanent Polyester is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
  • Glossy white finish with permanent acrylic
  • Thermal transfer printable
  • UL approved, CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -94°F to 230°F (-70°C to 110°C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Polyester (B-423)
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter pr. række 1
Mængde 750 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +110°C
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 6,4 mm
Bredde (metrisk) 38,1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 38.1 mm
Højde (metrisk) 3,2 mm
Højde (metrisk) printbart område 3.2 mm