Få mere at vide
Polyesteracrylat/methacrylat, PEAM-645, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452727
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452727 100 g 100g
15442727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046596.22
Request Bulk or Custom Format
Anbefales til brug som basisharpiks i klæbemiddel- eller belægningsapplikationer
Anbefalet til brug som basisharpiks i klæbeanvendelser eller belægningsapplikationer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 921213-39-0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyester acrylate/methacrylate
Farve Amber til Brown
Navn note PEAM-645
Fysisk form Væske
Smeltepunkt >375°C (decomposition)
Mængde 100 g
Formel vægt 645
Lugt Mild