Få mere at vide
Polyester acrylate/methacrylate, PEAM-1769
Artikelnummer. 15492667
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492667 25 g 25g
15402677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046351.14
Request Bulk or Custom Format
Anbefales til brug som basisharpiks eller tilsætningsstof for at reducere stress
Anbefales til brug som basisharpiks eller tilsætningsstof for at reducere stress
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 921214-61-1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyester acrylate/methacrylate
Farve Ravgul
Navn note PEAM-1769
Fysisk form Amber væske
Mængde 25 g