Få mere at vide
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy termineret, M.W. 770
Artikelnummer. 11329038
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329038 1 L 1 L
11319038 50 mL 50ml
11309038 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042497.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74,15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy anvendes til coating af hjælpemidler. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 770
Fysisk form Væske
Kogepunkt >205 °C
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 0.918 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i aromatisk kulbrinte, delvist opløselig i alifatisk og uopløselig i vand.
Mængde 1 L
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.397