Få mere at vide
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 6000
Artikelnummer. 11349048
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349048 250 mL 250ml
11329048 50 mL 50ml
11339048 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042501.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy anvendes som reagenser og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 6,000
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt >205°C
Smeltepunkt <-40°C
Tæthed 0.950 g/mL
Opløselighedsinformation Soluble in aromatic hydrocarbon,partially soluble in aliphatic and insoluble in water.
Mængde 250 mL
Flammepunkt 315°C (599°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4025