Få mere at vide
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy termineret, M.W. 410
Artikelnummer. 11335897
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335897 50 mL 50ml
11325897 250 mL 250ml
11315897 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043669.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74,15 g/mol
Polydimethylsiloxan-trimethylsiloxy-termineret, anvendes i vid udstrækning som et overfladeaktivt middel, som en komponent af skumdæmpere, der bruges til at undertrykke dannelsen af skum. Det bruges også som en kritisk ingrediens i vandafvisende belægninger. Det bruges som en aktiv silikonevæske, som stempelharpiks i proceduren for blød litografi, i optisk telekommunikation, i biomedicinsk forskning, som elasticitet af polymernetværk, som klæbende materialer og i hudfugtende lotioner. Det spiller en vigtig rolle i fyldvæske i brystimplantater og som sorbent til analyse af madens headspace.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 410
Fysisk form Væske
Kogepunkt 85 °C til 105 °C (2 mmHg til 4 mmHg)
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 0.88 g/mL
Opløselighedsinformation Let blandet med vand. Ublandelig med methanol og ethylenglycol.
Mængde 50 mL
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.39