Få mere at vide
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxy termineret, M.W. 4000
Artikelnummer. 11399038
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399038 50 mL 50ml
11319048 250 mL 250ml
11309048 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042500.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74,15 g/mol
Polydimethylsiloxan, trimethylsiloxytermineret anvendes i vid udstrækning som et almindeligt overfladeaktivt middel. Det er en aktiv bestanddel af skumdæmpere, som undertrykker dannelsen af skum og som en kritisk ingrediens i vandafvisende belægninger som en aktiv silikonevæske. Det finder anvendelse i optisk telekommunikation, biomedicinsk forskning, elasticitet af polymernetværk, klæbende materialer og i hudfugtende lotioner. Ydermere anvendes det som fyldvæske i brystimplantater og som sorbent til analyse af headspace (analyse af opløst gas) af fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farve Farveløs
Navn note M.W. 4,000
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt >225 °C
Smeltepunkt <-40 °C
Tæthed 0.960 g/mL
Opløselighedsinformation Let blandet med vand. Ublandelig med methanol og ethylenglycol.
Mængde 50 mL
Flammepunkt 285 °C (545 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.4015